Kluczowe dokumenty
SAB4300139
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-SNCA (pSer129) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC110988 antibody produced in rabbit, Anti-NACP antibody produced in rabbit, Anti-PARK1 antibody produced in rabbit, Anti-PARK4 antibody produced in rabbit, Anti-synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor) antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~18 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(M-P-SP-E-E)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer129)
informacje o genach
human ... SNCA(6622)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 129 (M-P-S(p)-E-E), zgodnie z białkiem SNCA.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Może brać udział w regulacji uwalniania i transportu dopaminy. Rozpuszczalne białko, zwykle zlokalizowane głównie w presynaptycznym obszarze aksonów, które może tworzyć nitkowate agregaty, które są głównym nie amyloidowym składnikiem wewnątrzkomórkowych inkluzji w kilku chorobach neurodegeneracyjnych (synukleinopatie). Indukuje fibrylizację białka tau związanego z mikrotubulami. Zmniejsza reaktywność neuronów na różne bodźce apoptotyczne, prowadząc do zmniejszonej aktywacji kaspazy-3.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pascaline Aimé et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(30), 10731-10749 (2015-08-01)
Parkinson's disease (PD) is characterized by the progressive loss of select neuronal populations, but the prodeath genes mediating the neurodegenerative processes remain to be fully elucidated. Trib3 (tribbles pseudokinase 3) is a stress-induced gene with proapoptotic activity that was previously