Kluczowe dokumenty
SAB4300077
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-TP53 (pSer37) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ92943 antibody produced in rabbit, Anti-LFS1 antibody produced in rabbit, Anti-TRP53 antibody produced in rabbit, Anti-p53 antibody produced in rabbit, Anti-tumor protein p53 antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~53 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(L-P-SP-Q-A)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer37)
informacje o genach
human ... TP53(7157)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 37 (L-P-S(p)-Q-A), zgodnie z białkiem TP53.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
p53 jest białkiem jądrowym, które odgrywa istotną rolę w regulacji cyklu komórkowego, szczególnie w przejściu z fazy G0 do G1. Występuje w bardzo niskich poziomach w normalnych komórkach, jednak w różnych transformowanych liniach komórkowych w dużych ilościach i uważa się, że przyczynia się do transformacji i złośliwości. Otwarta ramka odczytu p53 ma długość 393 aminokwasów, z centralnym regionem (składającym się z aminokwasów od około 100 do 300) zawierającym domenę wiążącą DNA. Ten odporny na proteolizę rdzeń jest otoczony C-końcowym końcem pośredniczącym w oligomeryzacji i N-końcowym końcem zawierającym silny sygnał aktywacji transkrypcji. p53 wiąże się jako tetramer z miejscem wiążącym p53 (PBS) i aktywuje ekspresję dalszych genów, które hamują wzrost i/lub inwazję. p53 wiąże się jako tetramer z miejscem wiążącym p53 (PBS) i aktywuje ekspresję sąsiednich genów, które hamują wzrost i/lub inwazję. Delecja jednego lub obu alleli p53 zmniejsza ekspresję tetramerów, co skutkuje zmniejszoną ekspresją genów hamujących wzrost
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Meaghan D Waltmann et al.
Biochimica et biophysica acta, 1842(9), 1395-1405 (2014-05-21)
Genome-wide association studies have linked LRP8 polymorphisms to premature coronary artery disease and myocardial infarction in humans. However, the mechanisms by which dysfunctions of apolipoprotein E receptor-2 (apoER2), the protein encoded by LRP8 gene, influence atherosclerosis have not been elucidated
Produkty
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
p53 reguluje ekspresję genów, kontrolę cyklu komórkowego i działa jako supresor nowotworów. Inaktywacja p53 jest ściśle związana z rozwojem raka.