Kluczowe dokumenty
SAB4300009
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-RELA (p65/pSer536) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC131774 antibody produced in rabbit, Anti-NFKB3 antibody produced in rabbit, Anti-p65 antibody produced in rabbit, Anti-v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (avian) antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~65 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(F-S-SP-I-A)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer536)
informacje o genach
human ... RELA(5970)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 536 (F-S-S(p)-I-A), zgodnie z białkiem RELA.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
NF-kappa-B jest plejotropowym czynnikiem transkrypcyjnym, który jest obecny w prawie wszystkich typach komórek i jest zaangażowany w wiele procesów biologicznych, takich jak zapalenie, odporność, różnicowanie, wzrost komórek, nowotworzenie i apoptoza. NF-kappa-B jest homo- lub heterodimerycznym kompleksem utworzonym przez białka RELA/p65 zawierające domenę podobną do Rel, RELB, NFKB1/p105, NFKB1/p50, REL i NFKB2/p52, a heterodimeryczny kompleks p65-p50 wydaje się być najbardziej obfity. Dimery wiążą się w miejscach kappa-B w DNA swoich genów docelowych, a poszczególne dimery mają różne preferencje dla różnych miejsc kappa-B, które mogą wiązać z różnym powinowactwem i swoistością. Różne kombinacje dimerów działają odpowiednio jako aktywatory lub represory transkrypcji. NF-kappa-B jest kontrolowany przez różne mechanizmy modyfikacji potranslacyjnej i kompartmentalizacji subkomórkowej, a także przez interakcje z innymi kofaktorami lub represorami. Kompleksy NF-kappa-B są utrzymywane w cytoplazmie w stanie nieaktywnym, skompleksowane z członkami rodziny inhibitorów NF-kappa-B (I-kappa-B). W konwencjonalnym szlaku aktywacji, I-kappa-B jest fosforylowany przez kinazy I-kappa-B (IKK) w odpowiedzi na różne aktywatory, a następnie degradowany, uwalniając w ten sposób aktywny kompleks NF-kappa-B, który przemieszcza się do jądra. Heterodimeryczne kompleksy NF-kappa-B p65-p50 i p65-c-Rel są aktywatorami transkrypcji. Kompleks NF-kappa-B p65-p65 wydaje się być zaangażowany w aktywację ekspresji IL-8 za pośrednictwem inwazyny. Hamujący wpływ I-kappa-B na NF-kappa-B w cytoplazmie jest wywierany głównie poprzez interakcję z p65. p65 wykazuje słabe miejsce wiążące DNA, które może bezpośrednio przyczyniać się do wiązania DNA w kompleksie NF-kappa-B.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Le Qin et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 25(1), 28-28 (2019-06-15)
Circular RNAs (circRNAs) contribute to the epigenetic modulation of pathological and physiological conditions. The understanding of the impact of circRNAs on generation of testicular inflammatory reactions is insufficient. Our research adopted a poly I:C-triggered testicular inflammation murine model and cell
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4300009-100UG4061832701653