SAB4200820
Przeciwciało przeciw fetuinieA, mysie monoklonalne
clone FetA-M, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Alfa-2-HS-glikoproteina (AHSG), Alfa-2-Z-globulina, Ba-alfa-2-glikoproteina
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
FetA-M, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 2-4 μg/mL using Human serum
izotyp
IgM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AHSG(197)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Zmniejszenie stężenia fetuiny w surowicy może wskazywać na chorobę wieńcową. Fetuina jest również związana z insulinoopornością i zespołem metabolicznym. Podwyższony poziom fetuiny A obserwuje się w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)