Kluczowe dokumenty
SAB4200811
Anti- Neurofilament 200-FITC antibody, Mouse monoclonal
clone NE14, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
H-subunit, NF-H
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
NE14, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
200 kDa
reaktywność gatunkowa
pig, feline, chicken, bovine, human, mouse, guinea pig, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:400 (4-8 ug/mL) using enzyme treated formalin-fixed, paraffin-embedded rat Cerebellum sections
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEFH(4744)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200811-100UL | |
SAB4200811-25UL |