Merck
SAB4200780
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ludzkieIgM (specyficzne dla łańcucha μ), mysie monoklonalne
clone MB-11, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-ludzkaimmunoglobulina M
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MB-11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
ELISA: 0.1-0.2 μg/mL using 2.5 μg/mL Human IgM myeloma for coating
immunoblotting: suitable
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina M (IgM) jest główną klasą immunoglobulin powierzchniowych na błonach limfocytów. Sugeruje się, że IgM działa jako pierwsza linia obrony podczas infekcji mikrobiologicznych. IgM ma strukturę pentameryczną, w której monomery łączą się ze sobą za pomocą wiązań dwusiarczkowych. Powierzchniowa IgM ulega ekspresji na niedojrzałych i dojrzałych komórkach B, podczas gdy łańcuch ciężki IgM ulega ekspresji wewnątrzkomórkowej w komórkach pre-B. IgM służy jako receptor antygenowy naiwnych komórek B i bierze udział w dojrzewaniu komórek B i aktywacji dopełniacza.
Przeciwciało anty-ludzkie IgM (specyficzne dla łańcucha m), mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG2b) pochodzi z hybrydomy MB-11, wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy immunizowanych oczyszczonym ludzkim białkiem IgM.
Specyficzność
Przeciwciało anty-ludzkie IgM (specyficzne dla łańcucha m), mysie monoklonalne, specyficznie rozpoznaje łańcuch m ludzkiej IgM. Przeciwciało nie wykazuje reaktywności krzyżowej z ludzkimi łańcuchami IgG, Fab, Fc, k, l i g.
Immunogen
Oczyszczona ludzka IgM
Zastosowanie
Przeciwciało jest zalecane do stosowania w różnych technikach immunologicznych, w tym ELISA i Immunoblot.
Działania biochem./fizjol.
Immunoglobulina M (IgM) działa jako specyficzna dla antygenu część receptora antygenu komórek B na powierzchni limfocytów B, które nie są stymulowane, w postaci monomerycznej. Polimeryczne cząsteczki IgM służą również jako ważne aktywatory klasycznej kaskady dopełniacza. IgM jest niezbędna w reakcjach aglutynacji i cytolizy. IgM służy jako receptor antygenowy naiwnych komórek B i bierze udział w dojrzewaniu komórek B i aktywacji dopełniacza.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Inne uwagi
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do celów farmaceutycznych, domowych lub innych.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Immunobiology: The Immune System in Health and Disease
Janeway, CA Jr. et al.
Immunobiology: The Immune System in Health and Disease (2001)
The Immunoglobulins: Structure and Function (1998)
Leman Yel et al.
International archives of allergy and immunology, 150(3), 291-298 (2009-06-06)
IgM deficiency is a dysgammaglobulinemia characterized by isolated low levels of serum IgM. Patients with IgM deficiency may exhibit various clinical manifestations. However, IgM deficiency still remains to be explored with regard to diagnosis and treatment. Through a retrospective chart
Chloe C McAlister et al.
Liver transplantation : official publication of the American Association for the Study of Liver Diseases and the International Liver Transplantation Society, 10(2), 315-319 (2004-02-06)
The mechanism by which a liver transplantation might protect a simultaneous kidney transplant in a crossmatch-positive recipient is unknown. Flow cytometry crossmatch (FCXM) has increased the sensitivity of donor-specific antibody (DSA) detection compared with complement-dependant cytotoxicity (CDC). Here we compare
L D Notarangelo et al.
Immunodeficiency reviews, 3(2), 101-121 (1992-01-01)
Immunodeficiency with hyper-IgM (HIM) is a rare disorder characterized by recurrent infections associated with low IgG and IgA, and normal to increased IgM serum levels. Both primary and secondary forms of HIM syndrome have been reported. Among primary HIM syndrome
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4200780-100UL4061833253809