Kluczowe dokumenty
SAB4200742
Anti-c-Myc-Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone 9E10, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-MRTL, Anti-Myc, Anti-bHLHe39, Anti-v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9E10, monoclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 100 μL
stężenie
~2 mg/mL
metody
immunoblotting: 1:250-1:500 using lysate of HEK-293T cells over expressing c-Myc fusion protein
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYC(4609)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)