Kluczowe dokumenty
SAB4200713
Anti-Human IgG (γ-chain specific) antibody, Mouse monoclonal
clone GG-5, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Mouse Anti-Human IgG (γ-chain specific)
About This Item
Polecane produkty
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GG-5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using 5μg/mL human IgG for coating
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)