Merck
SAB4200705
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
monoclonal, N52
Synonim(y):
Anty-CMT2CC, Anty-NFH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Neurofilament200 (Phos i Non-Phos), mysie monoklonalne, clone N52, purified from hybridoma cell culture
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N52, monoclonal
masa cząsteczkowa
~200 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, pig, feline, rat, monkey, bovine, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoblotting: 2.5-5 μg/mL using human neuroblastoma SH-SY5Y cell line fresh lysate
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human Cerebellum sections
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Monoklonalny anty-Neurofilament 200 (fosforylowany i niefosforylowany) (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy N52 wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów od immunizowanej myszy. Neurofilament 200 znany jest również jako ciężki polipeptyd neurofilamentu (podjednostka H) i ma masę 200 kDa.
Neurofilament 200 jest kodowany przez gen zlokalizowany na ludzkim chromosomie 22q12.2.
Specyficzność
Przeciwciało monoklonalne anty-Neurofilament 200 (Phos. i NonPhos.), znane również jako Neurofilament-H lub Heavy subunit, specyficznie rozpoznaje epitop na C-końcowej domenie ogonowej Neurofilamentu 200, który jest obecny zarówno na fosforylowanych, jak i niefosforylowanych formach tej glikoproteiny. Przeciwciało wykazuje reaktywność z neurofilamentami w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym pochodzącymi od ludzi, świń, myszy, szczurów, małp, kotów i bydła.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Neurofilament 200 (Phos i Non-Phos) zostało użyte w
  • immunoblottingu
  • immunofluorescencji
  • immunohistochemia
Działania biochem./fizjol.
Mutacja w genie NEFH prowadzi do rozwoju autosomalnej dominującej aksonalnej choroby Charcot-Marie-Tooth (CMT2cc).
Neurofilament 200 pełni ważną funkcję w transporcie aksonalnym, plastyczności aksonalnej i utrzymaniu struktury cytoszkieletu neuronalnego. Defekty neurofilamentu 200 są przyczyną podatności na stwardnienie zanikowe boczne (ALS), a ich nagromadzenie jest cechą charakterystyczną zmian patologicznych.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kenji Kashiwagi et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 44(1), 154-159 (2002-12-31)
To investigate the phosphorylation of the heavy neurofilament subunit (NF-H), which could be deeply involved in axonal transport of retinal ganglion cells (RGCs), in an experimental glaucoma model of chronic elevation of intraocular pressure (IOP) in monkeys. One eye in
Dissociation of axonal neurofilament content from its transport rate
Yuan A, et al.
Testing, 10(7), e0133848-e0133848 (2015)
Alterations of a 200 kDa neurofilament in the rat hippocampus after forebrain ischemia
Kaku Y, et al.
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 13(3), 402-408 (1993)
Harry B M Uylings et al.
Psychiatry research, 183(1), 1-20 (2010-06-12)
The orbitofrontal cortex (OFC) is located on the basal surface of the frontal lobe and is distinguished by its unique anatomical and functional features. Clinical and postmortem studies suggest the involvement of the orbitofrontal cortex in psychiatric disorders. However, the
Y-L Liu et al.
Spinal cord, 47(2), 166-170 (2008-07-30)
Observational cross-section study. The objective of our study was to determine if phosphorylation of aggregated neurofilaments (NFs) would occur in autoimmune-mediated motor neuron injury. Our main hypothesis was that autoimmune-mediated damage of spinal cord motor neurons may influence NF phosphorylation
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4200705-100UL4061837726170