Kluczowe dokumenty
SAB4200651
Monoclonal Anti-Histone H3 (C-terminal) antibody produced in mouse
clone H6.10, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
H6.10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~14 kDa
reaktywność gatunkowa
chicken, human, monkey, hamster, canine
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using using histones isolated from human HeLa cells.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using using HeLa cells.
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HIST1H3A(8350)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunofluorescence
- western blotting
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)