Kluczowe dokumenty
SAB4200617
Przeciwciało monoklonalne anty-Myb
clone MB-8, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Aktywator transkrypcyjny Myb, Aktywator transkrypcyjny Myb; protoonkogen c-Myb, Protoonkogen c-Myb
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MB-8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2.5-5 μg/test using using HL-60 cells.
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using using Jurkat total cell extract.
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using using HeLa cells.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYB(4602)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblottingu
- cytometria przepływowa
- immunocytochemia
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200617-200UL | 4061837772849 |