Kluczowe dokumenty
SAB4200360
Sigma-Aldrich
Anti-Cyclophilin B antibody, Mouse monoclonal
enhanced validation
clone CYPB-3, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-CYP-S1, Monoclonal Anti-CYPB, Monoclonal Anti-OI9, Monoclonal Anti-PPIB, Monoclonal Anti-SCYLP, Monoclonal Anti-peptidylprolyl isomerase B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CYPB-3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~20 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole cell extracts of human HepG2 or rat NRK cells.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPIB(5479)
mouse ... Ppib(19035)
rat ... Ppib(64367)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cyklofilina B należy do rodziny cyklofilin immunofilin. Jest obecna w cytoplazmie, jądrze, retikulum endoplazmatycznym (ER)/golgim i błonie plazmatycznej. Białko może być również wydzielane z komórek. Powiązany gen jest mapowany na ludzki chromosom 15q22.
Monoklonalne przeciwciało przeciwko cyklofilinie B (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy CYPB-3 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych syntetycznym peptydem odpowiadającym C-końcowemu regionowi ludzkiej cyklofiliny B, skoniugowanym z hemocyjaniną limfocytów dziurkowanych (KLH). Cyklofilina B (CypB) jest białkiem o masie 21 kDa kodowanym przez gen izomerazy peptydyloprolilowej B (PPIB), który należy do rodziny cyklofilin, jest wysoce konserwatywną klasą białek pierwotnie zidentyfikowanych jako białka wiążące komórkowe dla leku immunosupresyjnego cyklosporyny A. CypB znajduje się głównie w retikulum endoplazmatycznym (ER) wszystkich typów komórek.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający C-końcowemu regionowi ludzkiej cyklofiliny B, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna u myszy, małp i psów i różni się o jeden aminokwas w szczurzej cyklofilinie B.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-Cyclophilin B produkowane u myszy zostało użyte w immunoblottingu i immunofluorescencji.
Działania biochem./fizjol.
Cyklofilina B (CypB) bierze udział w stanach zapalnych, infekcjach wirusowych i nowotworach. Odgrywa również ważną rolę w ochronie komórek przed stresem retikulum endoplazmatycznego (ER) poprzez swoją aktywność PPIazy. Mutacje w genie PPIB powodują recesywne formy niedoskonałości osteogenezy, a knockdown tego genu zmniejsza wzrost komórek, proliferację i migrację.
W retikulum endoplazmatycznym (ER) cyklofilina B działa jako chaperon dla eksportowanych białek. Bierze również udział w wewnątrzkomórkowym transporcie kolagenu i prawidłowym tworzeniu włókien kolagenowych. Cyklofilina B może wiązać się z białkiem Gag ludzkiego niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) i pomaga w replikacji wirusa HIV. Bierze również udział w infekcji wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV), wirusem japońskiego zapalenia mózgu (JEV) i wirusem brodawczaka ludzkiego typu 16 (HPV16). Cyklofilina B chroni przed śmiercią komórek indukowaną niedotlenieniem za pośrednictwem ER. Ulega nadekspresji w różnych nowotworach złośliwych.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hsp47 and Cyclophilin B Traverse the Endoplasmic Reticulum with Procollagen into Pre-Golgi Intermediate Vesicles A ROLE FOR Hsp47 AND CYCLOPHILIN B IN THE EXPORT OF PROCOLLAGEN FROM THE ENDOPLASMIC RETICULUM
Smith T, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 270(31) (1995)
Chapter 12 - Radiology
Adams JE, et al.
Pediatric Bone (2012)
Expression of cyclophilin B is associated with malignant progression and regulation of genes implicated in the pathogenesis of breast cancer
Fang F, et al.
The American Journal of Pathology, 174(1), 297-308 (2009)
What is new in genetics and osteogenesis imperfecta classification?
Valadares ER, et al.
Jornal de Pediatria, 90, 536-536 (2014)
Cyclophilin B supports Myc and mutant p53-dependent survival of glioblastoma multiforme cells.
Choi JW, et al.
Cancer Research, 74, 484-484 (2014)