Merck
SAB4200249
Sigma-Aldrich
Anti-PTPN2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-PTN2, Anti-PTPT, Anti-TC-PTP, Anti-TCELLPTP, Anti-TCPTP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~48 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using Jurkat cell extracts, rat kidney extracts (S1 fraction) or mouse kidney extracts (S1 fraction).
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPN2(5771)
Opis ogólny
Białkowa fosfataza tyrozynowa niereceptorowa typu 2 (PTPN2), znana również jako białkowa fosfataza tyrozynowa komórek T (TCPTP), jest wewnątrzkomórkową fosfatazą niereceptorową specyficzną dla tyrozyny, która ulega wszechobecnej ekspresji na różnych etapach rozwoju ssaków. PTPN2 występuje jako dwa alternatywnie splicowane warianty, izoforma 1 PTPN2 (p48TC, 48 kDa), która jest skierowana do retikulum endoplazmatycznego przez hydrofobowy region C-końcowy i krótsza izoforma 2 PTPN2 (p45TC, 45 kDa), która jest skierowana do jądra.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji zlokalizowanej w pobliżu C-końca ludzkiego PTPN2, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna w ludzkiej izoformie 2 PTPN2 i wysoce konserwatywna (pojedyncza substytucja aminokwasowa) w mysiej PTPN2.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PTPN2 produkowane u królików zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacja
  • immunobarwienie
Działania biochem./fizjol.
Białkowa fosfataza tyrozynowa niereceptorowa typu 2 (PTPN2) jest fosfatazą tyrozynową, która negatywnie reguluje kinazę tyrozynową i szlaki sygnałowe JAK/STAT. PTPN2 hamuje onkogenną JAK1, a tym samym działa jako supresor nowotworu w nowotworach złośliwych komórek T. Zmiany genetyczne w PTPN2 zostały powiązane z ryzykiem wystąpienia choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
PTPN2 działa na kilka substratów cytoplazmatycznych, w tym receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), receptor insuliny (InsR), Shc, kinazy janusowe (JAK) oraz substrat jądrowy transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 1 (STAT1). PTPN2 jest związany z cukrzycą typu 1.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
TC-PTP directly interacts with connexin43 to regulate gap junction intercellular communication
Li H, et al.
Journal of Cell Science, 127(15), 3269-3279 (2014)
Protein tyrosine phosphatases and type 1 diabetes: genetic and functional implications of PTPN2 and PTPN22
Cerosaletti K and Buckner JH
The Review of Diabetic Studies : RDS, 9(4), 188-188 (2012)
Protein tyrosine phosphatase non-receptor type 2 and inflammatory bowel disease
Spalinger MR, et al.
World Journal of Gastroenterology, 22(3), 1034-1034 (2016)
T-cell protein tyrosine phosphatase (TCPTP) is irreversibly inhibited by etoposide-quinone, a reactive metabolite of the chemotherapy drug etoposide
Qing N, et al.
Molecular Pharmacology (2019)
Xiaoqing Lu et al.
Blood, 105(7), 2924-2932 (2004-12-14)
Diffuse large B-cell lymphomas (DLBCLs) can be subclassified into germinal center B-cell (GCB)-like and activated B-cell (ABC)-like tumors characterized by long and short survival, respectively. In contrast to ABC-like DLBCL, GCB-like tumors exhibit high expression of components of the interleukin