Merck
SAB4200193
Sigma-Aldrich
Anti-Glyoxalase I antibody, Rat monoclonal
clone Clone 6F10, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Glyoxalase I antibody produced in rat
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Clone 6F10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~21 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, monkey, canine, rat, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: 0.12-0.25 μg/mL using A549, HeLa, SH-SY5Y, COS7 or MDCK cell extracts
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLO1(2739)
mouse ... Glo1(109801)
rat ... Glo1(294320)
Opis ogólny
Monoklonalne przeciwciało przeciwko glioksalazie I (izotyp IgG2b szczura) pochodzi z hybrydomy 6F10 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów szczura immunizowanych mysim białkiem fuzyjnym glioksalazy I. System glioksalazy, który składa się z glioksalazy I (GLO1), glioksalazy II i katalitycznej ilości zredukowanego glutationu (GSH), jest ważną częścią metabolizmu komórkowego. GLO1 wydaje się ulegać wszechobecnej ekspresji we wszystkich komórkach ssaków, co sugeruje jego znaczenie biologiczne.
Immunogen
mysie białko fuzyjne glioksalazy I
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało przeciwko glioksalazie I produkowane u szczurów zostało użyte w immunoblottingu i immunocytochemii.
Działania biochem./fizjol.
System glioksalazy odgrywa główną rolę w detoksykacji α-ketoaldehydów, zwłaszcza metyloglioksalu (MG), które powstają endogennie jako produkt uboczny reakcji izomerazy trisfosforanowej podczas glikolizy. Członek tego systemu, GLO1 katalizuje izomeryzację hemitoacetalu, składającego się z nieenzymatycznego adduktu MG i glutationu (GSH), do odpowiedniego tioestru α-d-hydroksykwasu i S-D-laktoiloglutationu. Badania sugerują, że GLO1 może być ważny dla funkcji mózgu, ponieważ GLO1 w mózgu jest zaangażowany w chorobę Alzheimera, autyzm, lęk i regulację oscylacji theta podczas snu.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Proteomic identification and characterization of hepatic glyoxalase 1 dysregulation in non-alcoholic fatty liver disease
Spanos C, et al.
Proteome Science, 16(1), 4-4 (2018)
Tumor necrosis factor-induced modulation of glyoxalase I activities through phosphorylation by PKA results in cell death and is accompanied by the formation of a specific methylglyoxal-derived AGE
Van Herreweghe F, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 99(2), 949-954 (2002)
Methylglyoxal: an emerging signaling molecule in plant abiotic stress responses and tolerance
Hoque TS, et al.
Frontiers in Plant Science, 7(20), 1341-1341 (2016)
Christos Spanos et al.
Proteome science, 16, 4-4 (2018-02-20)
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most common liver disease worldwide. However, its molecular pathogenesis is incompletely characterized and clinical biomarkers remain scarce. The aims of these experiments were to identify and characterize liver protein alterations in an animal
Proteomic studies identified a single nucleotide polymorphism in glyoxalase I as autism susceptibility factor
Junaid MA, et al.
American Journal of Medical Genetics. Part A, 131(1), 11-17 (2004)