Kluczowe dokumenty
SAB4200181
Anti-PMP70 antibody, Mouse monoclonal
clone 70-18, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti- ZWS2; ZELLWEGER SYNDROME 2, Anti-70 kDa Peroxisomal membrane Protein, Anti-ABCD3, Anti-ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 3, Anti-PXMP1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
70-18, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~70 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HepG2 or rat PC12 cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCD3(5825)
mouse ... Abcd3(19299)
rat ... Abcd3(25270)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200181-25UL | |
SAB4200181-200UL | 4061838035189 |