Kluczowe dokumenty
SAB4200147
Sigma-Aldrich
Anti-FHOD1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FH1/FH2 domain-containing protein 1, Anti-FHOS, Anti-Formin homology-2 domain-containing protein 1, Anti-formin homolog overexpressed in spleen 1, Anti-formin homology 2 domain-containing protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~130 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human spleen sections and biotin, ExtrAvidin® peroxidase staining system
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of human K562 cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FHOD1(29109)
Opis ogólny
Formin homology domain protein 1 (FHOD1) jest ważną śródbłonkową forminą. Nazywana jest również Fhos1. FHOD1 znajduje się na ludzkim chromosomie 16q22.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-FHOD1 zostało użyte do western blottingu.
Działania biochem./fizjol.
Białko domeny homologii forminy 1 (FHOD1) uczestniczy w reorganizacji aktyny w komórkach śródbłonka naczyniowego, stymulowanej przez trombinę. Odgrywa ważną rolę w generowaniu włókien naprężeniowych w komórkach śródbłonka naczyniowego. FHOD1 jest uważany za cel terapeutyczny modulujący przepuszczalność śródbłonka.
Informacje prawne
ExtrAvidin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pascale Monzo et al.
Molecular biology of the cell, 27(8), 1246-1261 (2016-02-26)
Glioblastomas are extremely aggressive brain tumors with highly invasive properties. Brain linear tracks such as blood vessel walls constitute their main invasive routes. Here we analyze rat C6 and patient-derived glioma cell motility in vitro using micropatterned linear tracks to
Mechanical confinement triggers glioma linear migration dependent on formin FHOD3.
Monzo P, et al.
Molecular Biology of the Cell, 27(8), 1246-1261 (2016)
The mammalian formin FHOD1 is activated through phosphorylation by ROCK and mediates thrombin-induced stress fibre formation in endothelial cells.
Takeya R, et al.
The Embo Journal, 27(4), 618-628 (2008)
Next Generation Sequencing in Cancer Research, Volume 2, 2, 317-343 (2015)
Xuemeng Shi et al.
Journal of molecular cell biology, 13(12), 876-888 (2021-11-01)
Both the mechanosensitive actin cytoskeleton and caveolae contribute to active processes such as cell migration, morphogenesis, and vesicular trafficking. Although distinct actin components are well studied, how they contribute to cytoplasmic caveolae, especially in the context of mechano-stress, has remained