Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA024696
Sigma-Aldrich
Anti-FHOD3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-FH1/FH2 domain-containing protein 3, Anti-Formactin-2, Anti-Formin homolog overexpressed in spleen 2, Anti-hFHOS2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
QCGDILTNKRFMLDMLYAHNRKSPDDEEKGDGEAGRTQQEAEAVASLATRISTLQANSQTQDESVRRVDVGCLDNRGSVKAFAEKFNSGDLGRGSISPDAEPNDKVPETAPVQPKTESDYIWDQLM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FHOD3(80206)
Opis ogólny
Gen FHOD3 (formin homology 2 domain containing 3) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 18q12. Ulega ekspresji w sercu, nerkach i mózgu. Białko FHOD3 należy do rodziny białek formin. Białko posiada domeny wiążące GTPazę, hamujące diaphanous, homologiczną forminę 1 (FH1), homologiczną forminę 2 (FH2) i diaphanous autoregulation.
Immunogen
FH1/FH2 domain-containing protein 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies®Powered by Atlas Antibodies is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Anti-FHOD3 antibody produced in rabbit has been used in Western blotting. 
Działania biochem./fizjol.
FHOD3 (formin homology 2 domain containing 3) bierze udział w polimeryzacji aktyny i tworzeniu miofibryli, pomagając w ten sposób w organizacji sarkomerów w kardiomiocytach. Mutacje w genie FHOD3 są związane z kardiomiopatią rozstrzeniową i przerostową.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70045
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J D Cooper et al.
Genes and immunity, 10 Suppl 1, S85-S94 (2009-12-04)
The advent of genome-wide association (GWA) studies has revolutionized the detection of disease loci and provided abundant evidence for previously undetected disease loci that can be pooled together in meta-analysis studies or used to design follow-up studies. A total of
Nikki R Paul et al.
The Journal of cell biology, 210(6), 1013-1031 (2015-09-16)
Invasive migration in 3D extracellular matrix (ECM) is crucial to cancer metastasis, yet little is known of the molecular mechanisms that drive reorganization of the cytoskeleton as cancer cells disseminate in vivo. 2D Rac-driven lamellipodial migration is well understood, but
Takuro Arimura et al.
Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society, 77(12), 2990-2996 (2013-10-04)
Dilated cardiomyopathy (DCM) is characterized by a dilated left ventricular cavity with systolic dysfunction manifested by heart failure. It has been revealed that mutations in genes for cytoskeleton or sarcomere proteins cause DCM. However, the disease-causing mutations can be found
Eric C Wooten et al.
Circulation. Cardiovascular genetics, 6(1), 10-18 (2012-12-21)
Incomplete penetrance and variable expression of hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is well appreciated. Common genetic polymorphisms variants that may affect HCM penetrance and expression have been predicted but are not well established. We performed a case-control genomewide association study to identify