Merck
SAB4200114
Sigma-Aldrich
Anti-EDC4 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Ge-1, Anti-HEDLS (Human enhancer of decapping, (large subunit), Anti-RCD-8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~150 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using ysates of HEK-293 cells over expressing human EDC4
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed NIH-3T3 cells over expressing human EDC4
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK-293 cells over expressing human EDC4
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EDC4(23644)
mouse ... Edc4(234699)
rat ... Edc4(361399)
Opis ogólny
Enhancer of mRNA-decapping protein 4 (EDC4), znany również jako human enhancer of decapping large subunit (HEDLS) lub Ge-1, charakteryzuje się N-końcowym powtórzeniem WD40 i C-końcową domeną, która oddziałuje z podjednostką 2 enzymu dekapującego mRNA (Dcp2) i pośredniczy w oligomeryzacji EDC4 i lokalizacji ciała P.
Gen EDC4 mapuje się na ludzkim chromosomie 16q22.1.
Specyficzność
Anty-EDC4 (N-końcowy) specyficznie rozpoznaje ludzki EDC4.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-EDC4 (N-końcowe) zostało użyte w:
  • immunoprecypitacja
  • immunofluorescencji
  • immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Interakcja składników ciała przetwarzającego, EDC4 i Dcp1a jest niezbędna do potranskrypcyjnej regulacji interleukiny (IL)-6.
Ludzki wzmacniacz białka 4 dekapującego mRNA (EDC4) wiąże się z hDcp2 i stymuluje aktywność hDcp2 in vitro, a także pośredniczy w interakcji między podjednostką 1 i 2 enzymu dekapującego mRNA (DCP1 i DCP2).
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 °C. W przypadku ciągłego stosowania, produkt może być przechowywany w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania, zamrażać w porcjach roboczych w temperaturze -20 °C. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Nie zaleca się również przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A human microprotein that interacts with the mRNA decapping complex
D'Lima N G, et al.
Nature Chemical Biology, 13(2), 174-174 (2017)
Target-specific requirements for enhancers of decapping in miRNA-mediated gene silencing
Eulalio A, et al.
Genes & Development, 21(20), 2558-2570 (2007)
Jucimara Colombo et al.
Oncology reports, 21(3), 649-663 (2009-02-13)
Laryngeal squamous cell carcinoma is very common in head and neck cancer, with high mortality rates and poor prognosis. In this study, we compared expression profiles of clinical samples from 13 larynx tumors and 10 non-neoplastic larynx tissues using a
Nadia G D'Lima et al.
Nature chemical biology, 13(2), 174-180 (2016-12-06)
Proteomic detection of non-annotated microproteins indicates the translation of hundreds of small open reading frames (smORFs) in human cells, but whether these microproteins are functional or not is unknown. Here, we report the discovery and characterization of a 7-kDa human
Martin Fenger-Grøn et al.
Molecular cell, 20(6), 905-915 (2005-12-21)
Decapping is a key step in mRNA turnover. However, the composition and regulation of the human decapping complex is poorly understood. Here, we identify three proteins that exist in complex with the decapping enzyme subunits hDcp2 and hDcp1: hEdc3, Rck/p54
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4200114-25UL4061838034717
SAB4200114-200UL4061838034700