Kluczowe dokumenty
SAB4200108
Anti-TIN2 antibody, Mouse monoclonal
clone TIN30, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-TERF1 (TRF1)-interacting nuclear factor 2, Anti-TIN2L, Anti-TINF2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TIN30, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~40 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extract
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TINF2(26277)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)