Key Documents
SAB4200023
Anti-VPS4B antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-SKD1, Anti-SKD1-homolog, Anti-SKD1A, Anti-SKD2, Anti-VPS4, Anti-VPS4-1, Anti-Vacuolar protein sorting 4 homolog A, Anti-Vacuolar protein sorting factor 4A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~50 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using lysate of mouse 3T3 cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of G361 cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VPS4B(9525)