SAB3701454
Monoclonal Anti-EBI-3-Biotin antibody produced in mouse
clone V1.4C4.22, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-EBV-induced gene 3 protein, Anti-Epstein-Barr virus-induced gene 3 protein, Anti-IL-27 subunit beta, Anti-IL-27B, Anti-Mesothelian
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
V1.4C4.22, monoclonal
Postać
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
mouse ... EBI3(50498)
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3