Kluczowe dokumenty
SAB3701085
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG (H+L)-Alkaline Phosphatase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ALP, Alk Phos
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
alkaline phosphatase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa przy użyciu mysich IgG sprzężonych z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji na fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko antyfosfatazie alkalicznej (jelito cielęce), surowicy antykróliczej, mysiej IgG i mysiej surowicy.
Immunogen
Mouse IgG whole molecule
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.05 M Tris Chloride, 0.15M Sodium Chloride, 0.001M Magnesium Chloride, 0.0001M Zinc Chloride, 50% (v/v) Glycerol; pH 8.0 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adinarayana Kunamneni et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 101(1), 198-206 (2019-05-11)
Filoviruses, which include ebolaviruses and marburgvirus, can cause outbreaks of highly lethal hemorrhagic fever. This disease causes significant morbidity and mortality in humans and non-human primates, with human fatality rates reaching 90% during some outbreaks. Currently, there is lack of
Ranadhir Dey et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(7), 3513-3527 (2014-08-27)
Previously, we showed that genetically modified live-attenuated Leishmania donovani parasite cell lines (LdCen(-/-) and Ldp27(-/-)) induce a strong cellular immunity and provide protection against visceral leishmaniasis in mice. In this study, we explored the mechanism of cross-protection against cutaneous lesion-causing
Prithy Rupa et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(39), 9479-9487 (2014-09-13)
Food allergies are attributed to an imbalance in immune response to ubiquitous antigens. A previous study demonstrated that mannose glycation (mannosylation) of ovalbumin decreased allergenicity in vivo. The proposed research targets mannosylation of various common allergens that may help prevent
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB3701085-1MG4061834056911