Kluczowe dokumenty
SAB3701013
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG F(ab′)2, F(ab′)2 fragment, highly cross absorbed antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem mysich IgG sprzężonych z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji na fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności, trawienia pepsyną i rozdziału chromatograficznego. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko surowicy koziej, mysiej IgG, mysiej IgG F(ab')2 i surowicy mysiej. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko anty-pepsynie, anty-koziej IgG F(c), mysiej IgG F(c) lub białkom surowicy bydlęcej, końskiej, ludzkiej, króliczej, szczurzej i owczej.
Immunogen
Fragment mysiej IgG F(ab′)2
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG F(ab′)2
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Human placental Fc receptors and the transmission of antibodies from mother to fetus.
Simister And Story
Journal of Reproductive Immunology (1997)
The structure of a typical antibody molecule
Janeway CA
Immunobiology (2001)
Antibody structure, instability, and formulation.
Wang W
Journal of Pharmaceutical Sciences (2007)
Jian Zhang et al.
International journal of oncology, 45(2), 683-690 (2014-06-04)
Tanshinone IIA (TSIIA), a natural diterpene quinone in the traditional Chinese medicinal herb Dan-Shen (Salvia miltiorrhiza), has extensively exerted antitumor activity in cellular and animal models. However, the molecular mechanisms underlying the antitumor effects of TSIIA remain largely unknown. The
Debolina Ghosh et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 42(1), 313-324 (2014-05-23)
The extracellular redox environment of cells is mainly set by the redox couple cysteine/cystine (cys/cySS) while intracellular redox is buffered by reduced/oxidized glutathione (GSH/GSSG), but controlled by NAD(P)H/NAD(P). With aging, the extracellular redox environment shifts in the oxidized direction beyond