Kluczowe dokumenty
SAB3700849
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (Fc specific), highly cross adsorbed antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit
stężenie
2.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa przy użyciu króliczych IgG sprzężonych z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji na fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko surowicy przeciw koziej, króliczej IgG, króliczej IgG F(c) i surowicy króliczej. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko króliczym IgG F(ab')2 lub białkom surowicy ludzkiej.
Immunogen
Królicze IgG F(c) fragment
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kun-Chun Chiang et al.
Oncotarget, 5(11), 3849-3861 (2014-06-19)
Intrahepatic cholangiocarcinoma (ICC) is an aggressive cancer. Vitamin D, a pro-hormone, is getting popular due to its hormone-like functions after converted to its active form, 1α,25(OH)2D3. Here, we show that dietary supplementation with 6 IU/g of vitamin D greatly suppressed
A L Minella et al.
Gene therapy, 21(10), 913-920 (2014-07-25)
The cat is emerging as a promising large animal model for preclinical testing of retinal dystrophy therapies, for example, by gene therapy. However, there is a paucity of studies investigating viral vector gene transfer to the feline retina. We therefore
Xiang Li et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 53(4), 645-653 (2014-01-21)
N-ethylmaleimide-sensitive fusion (NSF) protein is a homohexameric ATPase that binds to the GluR2 subunit of α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazoleproprionic acid (AMPA) receptors. The stability and movement of AMPA receptors at synapses are important factors that control synaptic strength. NSF is involved in the
Olivier Simard et al.
Human mutation, 35(11), 1280-1284 (2014-08-20)
Transient DNA breaks and evidence of DNA damage response have recently been reported during the chromatin remodeling process in haploid spermatids, creating a potential window of enhanced genetic instability. We used flow cytometry to achieve separation of differentiating spermatids into