Merck
SAB3700152
Sigma-Aldrich
Anti-Horse IgG (Fc specific)-Peroxidase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
HRP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
horse
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunoglobulina ma dwa łańcuchy ciężkie i dwa łańcuchy lekkie połączone wiązaniem dwusiarczkowym. Pomaga głównie w obronie immunologicznej. Jest to glikoproteina. IgG jest główną klasą immunoglobulin. Immunoglobulina G (IgG) uczestniczy w nadwrażliwości typu II i typu III. Końska IgG ma różne podklasy, IgG2a, IgG2b, IgG2c, IgG1 i IgG(T). W porównaniu z innymi cząsteczkami IgG, IgG(T) ma większą zawartość węglowodanów. U zdrowych osób całkowita IgG jest równomiernie rozproszona między krążącym osoczem a płynami śródmiąższowymi.
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa przy użyciu końskiej IgG sprzężonej z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji na fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności. Test immunoelektroforezy doprowadził do powstania pojedynczego łuku precypitacyjnego przeciwko anty-peroksydazie, surowicy anty-korej, końskiej IgG, końskiej IgG F(c) i surowicy końskiej. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko końskiej IgG F(ab')2.
Immunogen
Końskie IgG F(c) fragment
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Rekonstytucja
Rozpuścić w 1,0 ml wody dejonizowanej (lub równoważnej).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Specific IgG for cat allergens in patients with allergic conjunctivitis
Miyama A, et al.
International Ophthalmology (2015)
Molecular Genetics of Immunoglobulin (1987)
The Immunoglobulins: Structure and Function (1998)
Advances in Immunology (1964)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB3700152-1.5MG4061834051527