Kluczowe dokumenty
SAB3700127
Sigma-Aldrich
Anti-Dog IgM (mu-chain specific) antibody produced in rabbit
whole antiserum, lyophilized powder
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
whole antiserum
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Postać
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
dog
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
IgM consists of five basic Ig units, that are connected by a joining (j) chain. It has ten antigen binding sites. It is present on the surface of B lymphocytes.
Specyficzność
This product was prepared from monospecific antiserum by a delipidation and defibrination. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Dog IgM and Dog Serum. No reaction was observed against Dog IgG.
Immunogen
Dog IgM mu heavy chain
Działania biochem./fizjol.
IgM shows high efficiency in agglutination. The classical complement pathway is activated by IgM/IgG or by the accumulation of these antibodies.
Właściwości fizyczne
Antibody format: Antiserum
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Rekonstytucja
Reconstitute with 2.0 mL deionized water (or equivalent).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Molecular Genetics of Immunoglobulin, 244-244 (1987)
Clinical Immunology of the Dog and Cat, 464-464 (2011)