Kluczowe dokumenty
SAB3501267
Sigma-Aldrich
Glikoproteina 2 przeciwkowirusowi Heartland
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
virus (Heartland virus)
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Przeciwciało glikoproteiny 2 wirusa Heartland: Wirus Heartland jest nowo zidentyfikowanym członkiem rodzaju flebowirusów z rodziny Bunyaviridae. Wstępne doniesienia wskazują, że objawy mogą obejmować gorączkę, zmęczenie, biegunkę, małopłytkowość i leukopenię. Wirusy z rodziny Bunyaviridae są kulistymi wirusami otoczkowymi z trójdzielnym genomem RNA o polaryzacji ujemnej lub ambisensownej. Glikoproteinowy RNA koduje poliproteinę, która jest rozszczepiana na białka G1 i G2.
Immunogen
Przeciwciało glikoproteiny 2 wirusa Heartland zostało wyhodowane przeciwko 19-aminokwasowemu peptydowi w pobliżu środka glikoproteiny 2 wirusa Heartland. Immunogen znajduje się w obrębie aminokwasów 860-910 glikoproteiny 2 wirusa Heartland.
Zastosowanie
Przeciwciało glikoproteiny 2 wirusa Heartland może wykryć 10 ng glikoproteiny 2 wirusa Heartland w teście ELISA przy stężeniu 1 μg/ml.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB3501267-100UG4065267510682