Kluczowe dokumenty
SAB3501100
Sigma-Aldrich
Anti-TRPV4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 96 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRPV4(59341)
Immunogen
Przeciwciało zostało wyhodowane przeciwko 18 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu centrum ludzkiego TRPV4.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3501100.
Postać fizyczna
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodim azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wolfgang Liedtke
The Journal of physiology, 567(Pt 1), 53-58 (2005-06-18)
The TRPV4 ion channel, previously named vanilloid receptor-related osmotically activated channel (VR-OAC), functions in vivo in the transduction of osmotic and mechanical stimuli. In trpv4 null mice, TRPV4 was found to be necessary for the maintenance of systemic osmotic equilibrium
Lutz Birnbaumer et al.
Cell calcium, 33(5-6), 419-432 (2003-05-27)
The mammalian transient receptor potential (TRP) protein gene family consists of a diverse group of cation channels that currently contain at least 26 members. The physiologic functions of many remain unknown. They are structurally similar to Drosophila TRP and have
Koji Shibasaki et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 27(7), 1566-1575 (2007-02-16)
Physiological body temperature is an important determinant for neural functions, and it is well established that changes in temperature have dynamic influences on hippocampal neural activities. However, the detailed molecular mechanisms have never been clarified. Here, we show that hippocampal
Nicole Alessandri-Haber et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 24(18), 4444-4452 (2004-05-07)
The development of treatments for neuropathic pain has been hindered by our limited understanding of the basic mechanisms underlying abnormalities in nociceptor hyperexcitability. We recently showed that the polymodal receptor transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4), a member of the
Limin Zhao et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 50(6), 1064-1075 (2014-01-08)
Proliferation of airway smooth muscle cells (ASMCs) contributes to the remodeling and irreversible obstruction of airways during severe asthma, but the mechanisms underlying this disease process are poorly understood. Here we tested the hypothesis that Ca(2+) influx through the vanilliod