Kluczowe dokumenty
SAB3500757
Sigma-Aldrich
Anti-NKX2-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
masa cząsteczkowa
41 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NKX2-1(7080)
Opis ogólny
NK2 homeobox 1 (NKX2-1) ulega ekspresji w komórkach nabłonkowych tarczycy i płuc. Gen kodujący NKX2-1 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 14q13.
Immunogen
Przeciwciało zostało wyhodowane przeciwko 16-aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca aminowego ludzkiego NKX2-1.
Działania biochem./fizjol.
NK2 homeobox 1 (NKX2-1) odgrywa rolę w rozwoju tarczycy, płuc i mózgu. Moduluje ekspresję genów podczas embriogenezy. Stwierdzono, że NKX2-1 ulega ekspresji w gruczolakoraku i drobnokomórkowym raku płuc. Białko to działa jako marker immunohistologiczny w celu odróżnienia pierwotnego raka płuc od raka pozapłucnego.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500757.
Postać fizyczna
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Value of thyroid transcription factor (TTF)-1 for diagnosis and prognosis of patients with locally advanced or metastatic small cell lung cancer.
Misch D, et al.
Diagnostic Pathology, 10(1), 21-21 (2015)
Expression of thyroid transcription factor-1 is associated with a basal-like phenotype in breast carcinomas.
Klingen T A, et al.
Diagnostic Pathology, 8(1), 80-80 (2013)
Recurrent drop attacks in early childhood as presenting symptom of benign hereditary chorea caused by TITF1 gene mutations.
Rosati A, et al.
Developmental Medicine and Child Neurology, 57(8), 777-779 (2015)
Benign hereditary chorea related to NKX2. 1: expansion of the genotypic and phenotypic spectrum.
Peall K J, et al.
Developmental Medicine and Child Neurology, 56(7), 642-648 (2014)
Distinct expression of NK2 homeobox 1 (NKX2-1) and goblet cell hyperplasia in nasal polyps with different endotypes.
Du J, et al.
International Forum of Allergy & Rhinology, 7(7) (2017)