Kluczowe dokumenty
SAB3500711
Sigma-Aldrich
Anti-TET2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
masa cząsteczkowa
220 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TET2(54790)
Opis ogólny
Tet metylocytozyna dioksygenaza 2 (TET2) jest częścią rodziny enzymów dioksygenazy zależnej od Fe(II)/α-ketoglutaranu. Ulega ekspresji w mózgu. Gen kodujący TET2 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 4q24.
Immunogen
Przeciwciało zostało wyhodowane przeciwko 18 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca aminowego ludzkiego TET2.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-TET2 wyprodukowane u królika zostało użyte w Western blotting.
Działania biochem./fizjol.
Dioksygenaza metylocytozyny Tet 2 (TET2) bierze udział w konwersji 5-metylocytozyny do 5-hydroksymetylocytozyny (5hmC). Odgrywa również rolę w stymulowaniu demetylacji DNA i limfomagenezy. Mutacje w genie kodującym TET2 są powiązane z zespołami mielodysplastycznymi.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500711.
Postać fizyczna
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fazila Asmar
Epigenetics null
Vitamin C enhances epigenetic modifications induced by 5-azacytidine and cell cycle arrest in the hepatocellular carcinoma cell lines HLE and Huh7
Sahar O
Clinical epigenetics (2016)
Epigenetics (2015)
Prognostic significance of TET2 mutations in myelodysplastic syndromes: A meta-analysis.
Guo Z
Leukemia Research (2017)
M. Fasolino
DNA Replication (2017)