Kluczowe dokumenty
SAB3500179
Sigma-Aldrich
Anti-ARF-BP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ARF binding protein 1; HECT, Anti-HUWE1, Anti-Mcl-1 ubiquitin ligase E3, Anti-Mule
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HUWE1(10075)
Powiązane kategorie
Immunogen
Przeciwciało ARF-BP1 zostało wyhodowane przeciwko 19 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu karboksylowego końca ludzkiego ARF-BP1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500179.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qingyu Huang et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 34(12), 1342-1351 (2013-12-05)
Perfluorooctane sulfonate (PFOS) is one of the most commonly used perfluorinated compounds, whose environmental exposure has been associated with a number of adverse health outcomes. However, the molecular mechanisms involved in PFOS toxicity are still not well elucidated. In the
Hideki Izumi et al.
Cancer research, 74(19), 5620-5630 (2014-08-08)
Asymmetric cell division (ACD) is a physiologic process during development and tissue homeostasis. ACD produces two unequal daughter cells: one has stem/progenitor cell activity and the other has potential for differentiation. Recent studies showed that misregulation of the balance between