Kluczowe dokumenty
SAB3500115
Sigma-Aldrich
Anti-FRMPD3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FERM and PDZ domain-containing 3, Anti-RP5-1070B1.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FRMPD3(84443)
Immunogen
Przeciwciało FRMPD3 zostało wyhodowane przeciwko 18 aminokwasowemu peptydowi znajdującemu się w pobliżu centrum ludzkiego FRMPD3.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Rodzina białek zawierających domenę FERM i PDZ (FRMPD) składa się z czterech białek zawierających domenę FERM (Four-point-one, erzin, radixin, moesin) i co najmniej jedną domenę PDZ (PSD-95/Discs large/Zonula-occuldens-1). W przeciwieństwie do innych członków rodziny FRMPD, FRMPD3 nie ma znanej funkcji. Jest najbardziej podobny do FRMPD4, który ulega silnej ekspresji w wielu regionach mózgu i jest wzbogacony we frakcje gęstości postsynaptycznej (PSD), możliwe jest, że FRMPD3 oddziałuje również z innymi białkami zawierającymi domenę PDZ w komórkach nerwowych.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500115.
Postać fizyczna
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)