Kluczowe dokumenty
SAB2900806
Sigma-Aldrich
Anti-PRDM16 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
KIAA1675, MDS1/EVI1-like gene 1, MEL1, PFM13, PRDM16, Transcription factor MEL1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunohistochemistry: 5 μg/mL
western blot: 1-2 μg/mL (Recombinant Protein)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRDM16(63976)
Immunogen
A 17 amino acid peptide from near the carboxy terminus of human PRDM16.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide