Kluczowe dokumenty
SAB2900760
Sigma-Aldrich
Anti-CRLF2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CRLF2, IL-XR, ILXR, TSLP receptor, TSLPR, p2RY8/CRLF2 fusion
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunohistochemistry: 5 μg/mL
western blot: 1 μg/mL (Protein Recombinant)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRLF2(64109)
Immunogen
Syntetyczny peptyd z regionu zewnątrzkomórkowego ludzkiego CRLF2 (Q9HC73).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Agrawal et al.
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 44(10), 1266-1273 (2014-08-13)
Rhinovirus and IgE act in concert to promote asthma exacerbations. While basophils are the principal cell type in the blood that is activated by IgE, their role in virus-induced asthma episodes remains elusive. To monitor IgE responsiveness in circulating basophils