Kluczowe dokumenty
SAB1405937
Sigma-Aldrich
Anti-HLA-B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~40.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-B(3106)
Opis ogólny
HLA-B należy do paralogów łańcucha ciężkiego HLA klasy I. Ta cząsteczka klasy I jest heterodimerem składającym się z łańcucha ciężkiego i łańcucha lekkiego (beta-2 mikroglobuliny). Łańcuch ciężki jest zakotwiczony w błonie. Cząsteczki klasy I odgrywają centralną rolę w układzie odpornościowym, prezentując peptydy pochodzące ze światła retikulum endoplazmatycznego. Są one wyrażane w prawie wszystkich komórkach. Łańcuch ciężki ma około 45 kDa, a jego gen zawiera 8 eksonów. Ekson 1 koduje peptyd liderowy, eksony 2 i 3 kodują domeny alfa1 i alfa2, które wiążą peptyd, ekson 4 koduje domenę alfa3, ekson 5 koduje region transbłonowy, a eksony 6 i 7 kodują ogon cytoplazmatyczny. Polimorfizmy w obrębie eksonu 2 i eksonu 3 są odpowiedzialne za specyficzność wiązania peptydu każdej cząsteczki klasy pierwszej. Typowanie tych polimorfizmów jest rutynowo wykonywane w przypadku przeszczepów szpiku kostnego i nerek. Opisano setki alleli HLA-B. (dostarczone przez RefSeq)
Poprzednio przypisany identyfikator białka P18464 został połączony z P01889. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
HLA-B (AAH13187.1, 1 a.a. ~ 362 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MRVTAPRTVLLLLSGALALTETWAGSHSMRYFYTAMSRPGRGEPRFISVGYVDDTQFVRFDSDAASPREEPRAPWIEQEGPEYWDRNTQICKTNTQTYRESLRNLRGYYNQSEAGSHTLQRMYGCDVGPDGRLLRGHDQYAYDGKDYIALNEDLSSWTAADTAAQITQRKWEAAREAEQLRAYLEGLCVEWLRRYLENGKETLQRADPPKTHVTHHPISDHEATLRCWALGFYPAEITLTWQRDGEDQTQDTELVETRPAGDRTFQKWAAVVVPSGEEQRYTCHVQHEGLPKPLTLRWEPSSQSTIPIVGIVAGLAVLAVVVIGAVVATVMCRRKSSGGKGGSYSQAASSDSAQGSDVSLTA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C C Engels et al.
British journal of cancer, 111(3), 532-538 (2014-06-18)
Classical patient and tumour characteristics are the benchmark of personalised breast cancer (BC) management. Recent evidence has demonstrated that immune and molecular profiling of BC may also play an important role. Despite evidence of differences between invasive ductal (IDC) and