Key Documents
SAB2900507
Sigma-Aldrich
Anti-OPN5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
G-protein coupled receptor 136, Neuropsin, OPN5, Opsin 5, Opsin-5, PGR12
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit, dog, bovine, horse, human, monkey
metody
immunohistochemistry: 16-32 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OPN5(221391)
Immunogen
Synthetic 16 amino acid peptide from C-terminus of human OPN5. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Monkey, Marmoset, Dog, Bovine, Elephant, Horse, Rabbit (100%); Gibbon, Mouse (94%); Bat (81%).
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Supplied at 1 mg/ml