SAB2900444
Anti-DRD3 / DOPAMINE antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
D3 dopamine receptor, D3DR, D3nf, DRD3, Dopamine 3 receptor, Dopamine receptor D3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, dog, monkey, pig, horse, mouse, hamster
metody
immunohistochemistry: 16-32 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DRD3(1814)
Opis ogólny
Immunogen
Cechy i korzyści