Kluczowe dokumenty
SAB2900392
Sigma-Aldrich
Anti-TANK (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TANK(10010)
Immunogen
Synthetic peptide from human TANK.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hai-ying Chen et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 68(6), 709-713 (2014-08-06)
Exposure of Tca-8113 cells to proteasome inhibitor carbobenzoxy-Leu-Leu-leucinal (MG-132) causing apoptosis is associated with endoplasmic reticulum (ER) stress. X-box-binding protein-1 (XBP1) is an important regulator of a subset of genes active during ER stress, which is related to cell survival
Juhee Jeon et al.
Biochemical pharmacology, 89(4), 515-525 (2014-04-17)
The ligation of interleukin-1 receptor (IL-1R) or tumor necrosis factor receptor 1 (TNFR1) induces the recruitment of adaptor proteins and their concomitant ubiquitination to the proximal receptor signaling complex, respectively. Such are upstream signaling events of IKK that play essential