Kluczowe dokumenty
SAB2900117
Sigma-Aldrich
Anti-NMUR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
g protein-coupled receptor fm4, neuromedin S receptor, neuromedin u receptor 2, neuromedin u receptor-type 2, nmu-r2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NMUR2(56923)
Immunogen
Syntetyczny 17-aminokwasowy peptyd z N-końcowej zewnątrzkomórkowej domeny ludzkiego NMUR2. Procentowa identyczność z innymi gatunkami na podstawie analizy BLAST: człowiek, goryl, gibon, małpa (100%); marmozeta (94%).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)