Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB2702380
Sigma-Aldrich
Monoklonalny anty-HEC1
clone 9G3.23, affinity isolated antibody
Synonim(y):
HEC, HEC1, HsHec1, KNTC2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9G3.23, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
80kDa
reaktywność gatunkowa
hamster, kangaroo rat, human
stężenie
1mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDC80(10403)
Immunogen
Ludzkie białko HEC1 składające się z aminokwasów 56-642.
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: FACS: Rozcieńczenie zależne od testu, ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC: rozcieńczenie zależne od testu, IP: rozcieńczenie zależne od testu, WB: 1:500-1:3000, PLA: rozcieńczenie zależne od testu. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Ludzki HEC 1 jest białkiem typu coiled-coil, które, jak wykazano, odgrywa rolę w progresji fazy M. Jest ono niezbędne do prawidłowej segregacji chromosomów. Jego niedobór powoduje upośledzenie kongresji chromosomów i powoduje aktywację punktu kontrolnego wrzeciona.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Inne uwagi
Oczyszczanie: Białko G oczyszczone metodą powinowactwa
Postać fizyczna
Sól fizjologiczna buforowana fosforanem, bez dodatku konserwantów.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Geethu E Thomas et al.
Nature communications, 7, 11665-11665 (2016-05-27)
Kinetochore couples chromosome movement to dynamic microtubules, a process that is fundamental to mitosis in all eukaryotes but poorly understood. In vertebrates, spindle-kinetochore-associated (Ska1-3) protein complex plays an important role in this process. However, the proteins that stabilize Ska-mediated kinetochore-microtubule