SAB2702344
Przeciwciało monoklonalne przeciwkoaminotransferazie asparaginianowej
clone GT638, affinity isolated antibody
Synonim(y):
AST1, ASTQTL1, GIG18, cAspAT
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT638, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
46kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
1mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:3000
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GOT1(2805)
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)