SAB2702186
Monoclonal Anti-Citrate synthetase antibody produced in mouse
clone GT1761, affinity isolated antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT1761, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
52kDa
reaktywność gatunkowa
zebrafish, mouse, human, rat
stężenie
1mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CS(1431)
Immunogen
Zastosowanie