Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB2702123
Sigma-Aldrich
Anti-KDM6A antibody produced in rabbit
Synonim(y):
KABUK2, UTX, bA386N14.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
154 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
0.9 mg/mL
metody
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-3000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... KDM6A(7403)
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający regionowi w obrębie aminokwasów 409 i 750 KDM6A (Uniprot ID#O15550)
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, IP: 1:100-1:500, WB: 1:500-1:3000, test ChIP: Rozcieńczenie zależne od testu. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Gen ten zlokalizowany jest na chromosomie X i jest locus odpowiadającym genowi sprzężonemu z Y, który koduje białko tetricopeptide repeat (TPR). Kodowane białko tego genu zawiera domenę JmjC i katalizuje demetylację tri/dimetylowanego histonu H3. [dostarczone przez RefSeq].
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
1XPBS, 20% glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,025% ProClin 300.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)