Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA002111
Sigma-Aldrich
ANTI-KDM6A antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-UTX, Anti-Ubiquitously transcribed TPR protein on the X chromosome, Anti-Ubiquitously transcribed X chromosome tetratricopeptide repeat protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UTX(7403)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzna dla lizyny demetylaza 6A (KDM6A) jest genem supresorowym nowotworu zmapowanym na ludzkim chromosomie Xp11.3. Gen koduje demetylazę lizyny 27 histonu H3 (H3K27), która jest członkiem rodziny switch/sucrose non-fermentable (SWI/SNF).
Immunogen
Ubiquitously transcribed X chromosome tetratricopeptide repeat protein (Wszechobecnie transkrybowane białko TPR na chromosomie X
Sekwencja
IGNNHITGSGSNGNVPYLQRNALTLPHNRTNLTSSAEEPWKNQLSNSTQGLHKGQSSHSAGPNGERPLSSTGPSQHLQAAGSGIQNQNGHPTLPSNSVTQGAALNHLSSHTATSGGQQGITLTKESKPSGNILTVPETSRHT
Zastosowanie
Przeciwciało ANTI-KDM6A wytwarzane u królików zostało użyte do western blottingu i immunoprecypitacji.
Działania biochem./fizjol.
Specyficzna dla lizyny demetylaza 6A (KDM6A) przeciwdziała funkcji homologa zeste 2 (EZH2) i indukuje supresję nowotworów poprzez stymulację transkrypcji genów E-kadheryny, regulatorów cyklu komórkowego i hamujących nowotwory subchromosomalnych fragmentów transferowalnych. Eliminuje również znaczniki trimetylacji z lizyny 27 histonu 3 (H3K27) i wspiera aktywność demetylazy histonów poprzez swoją katalityczną domenę JmjC. Mutacja w genie prowadzi do rozwoju rzadkiego zespołu wad wrodzonych, zespołu Kabuki (KS).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85171
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Histone demethylase KDM6A controls the mammary luminal lineage through enzyme-independent mechanisms
Yoo K, et al.
Molecular and Cellular Biology, 36(16), 2108-2120 (2016)
Tomek Swigut et al.
Cell, 131(1), 29-32 (2007-10-10)
Methylation of lysine 27 on histone H3 (H3K27me) by the Polycomb complex (PRC2) proteins is associated with gene silencing in many developmental processes. A cluster of recent papers (Agger et al., 2007; De Santa et al., 2007; Lan et al.
Epigenetic regulation of epithelial-mesenchymal transition by KDM6A histone demethylase in lung cancer cells
Terashima M, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 490(4), 1407-1413 (2017)
Fei Lan et al.
Nature, 449(7163), 689-694 (2007-09-14)
The recent discovery of a large number of histone demethylases suggests a central role for these enzymes in regulating histone methylation dynamics. Histone H3K27 trimethylation (H3K27me3) has been linked to polycomb-group-protein-mediated suppression of Hox genes and animal body patterning, X-chromosome
Kyung Hyun Yoo et al.
Molecular and cellular biology, 36(16), 2108-2120 (2016-05-25)
Establishment of the mammary luminal cell lineage is controlled primarily by hormones and through specific transcription factors (TFs). Previous studies have linked histone methyltransferases to the differentiation of mammary epithelium, thus opening the possibility of biological significance of counteracting demethylases.