Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB2700765
Sigma-Aldrich
Anti-BCL6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BCL5, BCL6, BCL6A, LAZ3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:500-1:3,000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCL6(604)
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający regionowi w obrębie aminokwasów 160 i 415 zgodnie z NP_001697
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: IHC-P: 1:100-1:1000, IP: 1:100-1:500, WB: 1:500-1:3000, test ChIP: Rozcieńczenie zależne od testu. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Białko kodowane przez ten gen jest czynnikiem transkrypcyjnym z palcem cynkowym i zawiera N-końcową domenę POZ. Białko to działa jako specyficzny dla sekwencji represor transkrypcji i wykazano, że moduluje transkrypcję zależnych od START odpowiedzi IL-4 komórek B. Białko to może wchodzić w interakcje z różnymi białkami zawierającymi POZ, które działają jako korepresory transkrypcji. Stwierdzono, że gen ten często ulega translokacji i hipermutacji w chłoniaku rozlanym wielkokomórkowym (DLCL) i może być zaangażowany w patogenezę DLCL. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy białka. [dostarczone przez RefSeq].
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
1XPBS, 1% BSA, 20% glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,01% Thimerosal.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei-Ting Huang et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 27(8), 1116-1125 (2014-01-07)
Primary gastric diffuse large B-cell lymphomas may or may not have a concurrent component of mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma. Diffuse large B-cell lymphoma/mucosa-associated lymphoid tissue lymphomas are often associated with Helicobacter pylori (H. pylori) infection, suggesting that the large cells
Grace Lin et al.
Molecular and cellular endocrinology, 395(1-2), 19-31 (2014-08-05)
Expression of the Growth Hormone (GH)-stimulated gene Socs2 (Suppressor of Cytokine Signaling 2) is mediated by the transcription activator STAT5 (Signal Transducer and Activator of Transcription 5) and the transcription repressor BCL6 (B-Cell Lymphoma 6). ChIP-Sequencing identified Cish (Cytokine-Inducible SH2-containing