Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB2700419
Sigma-Aldrich
Anti-LRPPRC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CLONE-23970, GP130, LRP130, LRPPRC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1000-10000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... LRPPRC(10128)
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający regionowi w obrębie aminokwasów 611 i 937 LRP130 zgodnie z NP_573566
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:1000-1:10000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Gen ten koduje białko bogate w leucynę i uważa się, że odgrywa rolę w regulacji interakcji cytoszkieletu z różnymi procesami komórkowymi. Mutacje w tym genie są związane z francusko-kanadyjskim typem zespołu Leigha. Dla tego genu zgłoszono transkrypty o wielkości od 4,8 do 7,0 kb, które wynikają z alternatywnej poliadenylacji. [dostarczone przez RefSeq].
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1M Tris, 0,1M Glicyna, 10% Glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,01% Thimerosal.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kimberli J Kamer et al.
EMBO reports, 18(8), 1397-1411 (2017-06-16)
The mitochondrial calcium uniporter is a Ca2+-activated Ca2+ channel that is essential for dynamic modulation of mitochondrial function in response to cellular Ca2+ signals. It is regulated by two paralogous EF-hand proteins-MICU1 and MICU2, but the mechanism is unknown. Here
Daniel Flicker et al.
Cell reports, 27(5), 1364-1375 (2019-05-03)
The mitochondrial calcium uniporter has been proposed to coordinate the organelle's energetics with calcium signaling. Uniporter current has previously been reported to be extremely high in brown adipose tissue (BAT), yet it remains unknown how the uniporter contributes to BAT