Key Documents
SAB2501764
Sigma-Aldrich
Anti-CRTC2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CREB regulated transcription coactivator 2, CREB-regulated transcription coactivator 2, RP11-422P24.6, TORC2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, canine, pig, mouse, rat, bovine
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRTC2(200186)
Immunogen
Peptide with sequence C-EFQSPLHSPLDSSR, from the internal region of the protein sequence according toNP_859066.1
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2