Kluczowe dokumenty
SAB2501730
Sigma-Aldrich
Anti-DNMT3A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DNA (cytosine-5)-methyltransferase 3A, DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 3 alpha, DNMT3A2, M.HsaIIIA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, bovine, rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNMT3A(1788)
Immunogen
Peptyd o sekwencji C-DKNATKAGDDEPEY, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie zNP_072046.2; NP_715640.2; NP_783329.1
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hui Tao et al.
Toxicology, 323, 42-50 (2014-06-20)
Cardiac fibrosis contributes to the pathogenesis of atrial fibrillation (AF). The molecular mechanisms underlying the cardiac fibrosis remain unclear. However, Ras association domain family 1 isoform A (RASSF1A) is a regulatory tumor suppressor, which is important for pathogenesis of cardiac