Kluczowe dokumenty
SAB2501668
Sigma-Aldrich
Anti-UCHL1 (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PARK5, PGP9.5, PGP95, ubiquitin carboxyl-terminal esterase L1 (ubiquitin thiolesterase)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
canine, bovine, rat, rabbit, pig, human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UCHL1(7345)
Opis ogólny
C-końcowa hydrolaza ubikwityny L1 (UCHL1) jest deubikwitynazą, która jest częścią systemu proteasomu ubikwityny (UPS). Białko ulega ekspresji w układzie nerwowym i gonadach. Gen kodujący UCHL1 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 4p13.
Immunogen
Peptyd o sekwencji EVRFSAVALCK, z C-końcowego regionu sekwencji białka zgodnie zNP_004172.2
Działania biochem./fizjol.
C-końcowa hydrolaza ubikwityny L1 (UCHL1) odgrywa rolę w przejściu nabłonkowo-mezenchymalnym. Odgrywa również rolę w inwazji i cyklu komórkowym. UCHL1 katalizuje hydrolizę karboksykońcowych estrów i amidów ubikwityny. Białko to zostało powiązane z różnymi nowotworami.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Priyanka Modi
Mental and Behavioural Disorders and Diseases of the Nervous System (2016)
UCH-LI acts as a novel prognostic biomarker in gastric cardiac adenocarcinoma.
YAng H
International Journal of Clinical and Experimental Pathology (2015)
Ubiquitin carboxyl-terminal esterase L1 (UCHL1) is associated with stem-like cancer cell functions in pediatric high-grade glioma.
Sanchez-diaz PC
PLoS ONE (2017)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2501668-100UG4061832487946