Kluczowe dokumenty
SAB2501496
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFS2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Complex 1, mitochondrial respiratory chain, 49-KD subunit, NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 2, NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 2, 49kDa (NADH-coenzyme Q reductase), NADH-ubiquinone oxidoreductase NDUFS2 subunit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
canine, mouse, bovine, human, rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDUFS2(4720)
Opis ogólny
NADH: ubiquinone oxidoreductase core subunit S2 (NDUFS2) is a 49kDa protein. The gene encoding it is localized on human chromosome 1q23.
Immunogen
Peptide with sequence SRGVRQWQPDVE, from the internal region of the protein sequence according to NP_004541.1; NP_001159631.1
Działania biochem./fizjol.
NADH: ubiquinone oxidoreductase core subunit S2 (NDUFS2) is a subunit of complex I, which is involved in the oxidation of NADH and electron transfer to ubiquinone.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mapping to 1q23 of the human gene (NDUFS2) encoding the 49-kDa subunit of the mitochondrial respiratory Complex I and immunodetection of the mature protein in mitochondria.
Procaccio V
Mammalian Genome, 9(6), 482-484 (1998)
Human Ind1, an Iron-Sulfur Cluster Assembly Factor for Respiratory Complex I?
Alex D
Molecular and Cellular Biology, 29 (2009)
Understanding mitochondrial complex I assembly in health and disease?
Masakazu Mimaki
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj. (2012)